Läs mer
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Thermo Scientific™Phusion™ están formadas por enzimas de alto rendimiento que ahora están disponibles en un práctico formato de mezcla maestra.
- Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón HF Phusion)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos (15-30 s/kb)
- Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
Incluye:
La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón HF contiene ADN polimerasa Phusion, tampón HF Phusion 2x y 400 μm de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO. La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón GC contiene ADN polimerasa Phusion, tampón GC Phusion 2x y 400μM de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles, DHPLC, micromatriz
Specifikationer
Specifikationer
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | • 2 x mezcla maestra Phusion de 1,25 mL con tampón HF (2X) (proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la reacción final) • 1 x DMSO al 100 % de 500 μL Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Medio |
| Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad |
| Cantidad | 100 reactions |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 52 X |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.