Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las polimerasas de ADN Phusion establecen una referencia para el rendimiento de la PCR.Ofrecen una combinación de características que ninguna otra enzima puede igualar.Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, la DNA polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible.Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad.La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR.Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad.Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
El nuevo formato Phusion Green es una combinación de la DNA polimerasa Phusion y tampones 5X Phusion Green.Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel.El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de las DNA polimerasas Phusion y es compatible con aplicaciones posteriores, como por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del DNA con enzimas de restricción.
Características destacadas
- Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón HF Phusion)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión breves (de 15 a 30 s/kb)
- Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
- Carga directa en gel con tampón transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | Incluye • ADN polimerasa Phusion, 2 U/μL • Tampón HF 5X Phusion • Tampón GC 5X Phusion • DMSO • solución de 50 mM de MgCl2 Los tampones de alta fidelidad (HF) Phusion y para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X. Almacenar a -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | ADN polimerasa de alta fidelidad |
| Cantidad | 500 U |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Para utilizar con (aplicación) | Clonación, High-fidelity PCR |
| Fidelidad (frente a Taq) | 52 X |
| Mostrar más |