Learn More
Thermo Scientific™ ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
Código de producto. p-4526976 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 unidades
2000 unidades
500 unidades
Código de producto. 10024537
Marca: Thermo Scientific™ F530S
Obtenga un rendimiento superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad con una de las ADN polimerasas termoestables más precisas disponibles.
Las polimerasas de ADN Phusion establecen una referencia para el rendimiento de la PCR.Ofrecen una combinación de características que ninguna otra enzima puede igualar.Con una tasa de error 50 veces inferior a la de la Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, la DNA polimerasa Phusion es la polimerasa termoestable más exacta disponible.Esta característica hace que las DNA polimerasas Phusion sean una opción superior para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad.La estructura exclusiva de la enzima permite tiempos de protocolo cortos, producciones abundantes y un rendimiento sólido, incluso en presencia de inhibidores de PCR.Para el investigador, eso se traduce en facilidad de uso y comodidad.Además, las DNA polimerasas Phusion también dan lugar a una mayor producción con cantidades de enzimas más bajas que otras DNA polimerasas.
El nuevo formato Phusion Green es una combinación de la DNA polimerasa Phusion y tampones 5X Phusion Green.Los tampones incluyen un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de los productos de PCR en un gel.El tampón coloreado no interfiere en el excelente rendimiento de las DNA polimerasas Phusion y es compatible con aplicaciones posteriores, como por ejemplo, la secuenciación, el ligamiento o la digestión del DNA con enzimas de restricción.
Características destacadas
  • Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x  10-7 en tampón HF Phusion)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión breves (de 15 a 30  s/kb)
  • Sólido rendimiento, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
  • Carga directa en gel con tampón transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento Incluye
• ADN polimerasa Phusion, 2 U/μL
• Tampón HF 5X Phusion
• Tampón GC 5X Phusion
• DMSO
• solución de 50 mM de MgCl2
Los tampones de alta fidelidad (HF) Phusion y para cromatografía de gases (GC) Phusion proporcionan 1,5 mM de MgCl2 en la concentración final de 1X.
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto ADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad 100 U
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Clonación, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 52 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Independiente
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Color Colorless