Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs.
Marca: Thermo Scientific™ F631XL
1787.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs. The master mix format simplifies reaction setup with minimal pipetting steps and retains all features of Phusion Plus DNA Polymerase. Additionally, two tracking dyes and a density reagent are pre-added to the master mix for direct loading of PCR products on gels.
El formato de mezcla maestra de PCR Phusion Plus de Thermo Scientific simplifica la preparación de la reacción con pasos de pipeteo mínimos y conserva todas las características del formato independiente.
- Alta fidelidad: proporciona una precisión de secuencia > 100 veces mayor que la polimerasa Taq
- Cómoda preparación: permite una temperatura de recocido universal de 60 °C en la PCR
- Mejor especificidad: la modificación de inicio en caliente reduce la amplificación no específica y la degradación del cebador
- Estabilidad de sobremesa: posibilidad de automatización debido a la estabilidad durante 24 horas de las reacciones montadas
- Alta tolerancia a inhibidores: funciona con ADN de pureza por debajo de lo óptimo
La ADN polimerasa Phusion Plus es una ADN polimerasa de alta fidelidad de inicio en caliente que combina la tecnología de fusión de proteínas y el recocido de cebadores universales. Es una ADN polimerasa de corrección similar a Pyrococcus fusionada a un dominio que mejora la capacidad de procesamiento, lo que permite que la mezcla maestra de PCR Phusion Plus genere secuencias de PCR con alta precisión, sensibilidad y tolerancia a inhibidores. Su novedoso tampón de reacción incluye aditivos patentados que estabilizan los dúplex cebador/muestra durante el paso de recocido a 60 °C. Esta formulación de tampón única aumenta la especificidad de la PCR sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores, lo que ayuda a ahorrar tiempo y evitar errores al realizar las PCR. Además, con la mezcla maestra de PCR Phusion Plus y su función de recocido universal, se pueden realizar ciclos de reacción de PCR diferentes mediante el mismo protocolo.
La mezcla maestra de PCR Phusion Plus está inactiva a temperaturas ambiente debido a su mecanismo de inicio en caliente mediado por moléculas de Affibody, lo que permite la preparación y el almacenamiento de las reacciones PCR montadas a temperatura ambiente. La actividad enzimática se restaura completamente después del paso inicial de desnaturalización.
Aplicaciones
- PCR de alta fidelidad
- Clonación
- Generación de moldes para secuenciación
- PCR con gran cantidad de GC
- PCR de largo alcance (hasta 20 kb)
- Mutagénesis
- PCR de alto rendimiento
Especificaciones
Cuatro paquetes, cada uno con: •Mezcla maestra de PCR 2X Phusion Plus, 10 x 1,25 ml •de potenciador de GC de Phusion 5X, 4 x 1,25 ml •de agua, 10 x 1,25 ml Almacenar a -25°C a -15°C |
|
ADN polimerasa Phusion Plus | |
2000 x 50 μL reactions | |
PCR estándar, Clonación | |
>100X | |
2000 reacciones | |
Mezcla maestra lista para su uso | |
Colorless |
Alto | |
De 15 a 30 s/kb | |
Dry Ice | |
2X | |
Inicio en caliente integrado | |
Romo | |
20 kb o menos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.