Learn More
uvex Guante de seguridad Phynomic AirLite B ESD
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Descripción
- El guante de protección frente a cortes Uvex phynomic más ligero y sensible en el nivel de corte B
- Material exterior fabricado con innovadoras fibras de protección frente a cortes Dyneema Diamond 2.0, poliamida, elastano y carbono
- Revestimiento de polímero de agua «airLite» transpirable en la palma y las puntas de los dedos
- Guante de seguridad libre de fibras de vidrio y acero
- Guante de seguridad con función de pantalla táctil para su uso en casi todas las pantallas, tabletas y teléfonos móviles
- El guante de seguridad con función ESD, conforme a DIN EN 16350:2014, protege la pieza contra carga electrostática
- Buena protección frente a cortes (nivel B)
- Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- Sin aceleradores, con protección de la salud y compatibilidad de la piel aprobadas dermatológicamente (proDERM)
- Guante de seguridad muy ligero y transpirable
- Sensibilidad extraordinaria gracias al nuevo revestimiento de polímero de agua transpirable Airlite combinado con revestimiento fino (calibre 18)
- Guantes de seguridad con puño tejido y ajuste ergonómico
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388 (3 X 3 2 B) y DIN EN 16350:2014 |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Azul claro, Negro |
Desechables | Reusable |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
Latex Free | Sí |
Material | Poliamida, Elastano, Carbono |
En polvo | sin polvo |