Descripción
- Su estructura ligera actúa como una segunda piel para mejorar la sensibilidad táctil
- La composición óptima del material proporciona una protección de corte de nivel C
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es transpirable y repele la humedad
- Los guantes están fabricados con materiales que evitan una transpiración excesiva
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Azul, Gris |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema™, Poliamida, Elastano |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4X42C |
| Mostrar más |