Learn More
uvex Guantes de protección Phynomic FOAM con revestimiento de espuma Aqua-Polymer
Tienda Uvex ProductosDescripción
- Guantes de seguridad de alta destreza diseñados para trabajos mecánicos de precisión
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer resistente a la humedad proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- El revestimiento de la palma altamente transpirable mejora las capacidades de agarre en áreas secas y ligeramente húmedas
- Sensación táctil al montar piezas pequeñas
- Ideal para trabajos de montaje de precisión, inspección, clasificación, procesamiento de alimentos y envasado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388 (3 1 2 1 X) |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
| Color | Blanco, Gris |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Elastano, Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 5 |
| Modelo | Full-hand Mitt |
| Mostrar más |