Learn More
uvex Guantes resistentes al agua Phynomic WET con revestimiento de espuma Aqua-Polymer
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
12
Descripción
- Guantes de seguridad repelentes al agua con un revestimiento de espuma Aqua-Polymer para su uso en áreas exteriores
- El revestimiento transpirable es duradero para proporcionar un alto grado de resistencia a la abrasión mecánica
- Capacidades de agarre mejoradas en zonas húmedas y mojadas
- Sensación táctil al montar piezas
- Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento y reparaciones
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Azul, Negro |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Material | Spandex, Poliamida |
Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
Tamaño | 8 |
Modelo | Full-hand Mitt |
Norma EN388 | 3131X |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes resistentes al agua Phynomic WET con revestimiento de espuma Aqua-Polymer >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido