Learn More
Uvex™ Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Código de producto. 17200371 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
A seamless break section integrated into the fingers significantly reduces the risk of serious hand injuries when using manually operated screw drivers. Aqua-polymer foam coating on the palm and fingertips enhances grip capabilities.
  • La estructura ligera actúa como una segunda piel manteniendo un alto nivel de sensibilidad
  • El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es resistente a la humedad y flexible
  • Los materiales transpirables ayudan a evitar la transpiración excesiva
  • La sección de rotura sin costuras integrada en los dedos ayuda a reducir las lesiones graves en las manos
  • Si el guante/dedo queda atrapado en o cerca de una pieza de maquinaria, simplemente separe y rasgue la costura perforada
  • Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
  • Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Naranja, Gris
Material Poliamida, Elastano
Tamaño 6
Norma EN388 31X1X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Phynomic X-Foam HV