Learn More
uvex Guantes de seguridad Phynomic XG con revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Descripción
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer Xtra Grip es transpirable y proporciona un alto nivel de resistencia a la abrasión mecánica
- Capacidades de agarre mejoradas en áreas aceitosas
- Sensación táctil al montar piezas aceitosas
- Ideal para trabajos de precisión, mantenimiento, reparaciones y procesamiento de metales
Especificaciones
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Negro, Gris |
Acabado exterior | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Sí |
Material | Spandex, Poliamida |
Tipo de producto | Mechanical Protection Gloves |
Tamaño | 6 |
Modelo | Full-hand Mitt |