Learn More
Thermo Scientific™ Piceatanol
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Piceatannol |
CAS | 10083-24-6 |
Punto de fusión | 235.0°C |
Fórmula molecular | C14H12O4 |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dmso, dimethyl formamide,, acetone, ethyl acetate, benzene |
Clave InChI | CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N |
SMILES | OC1=CC(\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)=CC(O)=C1 |
Nombre IUPAC | 5-[(1E)-2-(3,4-dihidroxifenil)etenil]benceno-1,3-diol |
Peso molecular (g/mol) | 244.25 |