Learn More
Solución de ácido pícrico, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11454719 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. 11454719
Marca: Reagecon 1065801
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. La solución de ácido pícrico, grado EP, Reagecon™ es una solución de 10 g/L lista para usar que se utiliza para preparar sales cristalinas de bases orgánicas con fines de identificación y caracterización, y en la identificación de la creatina.
El ácido pícrico se utiliza en química orgánica para la preparación de sales cristalinas de bases orgánicas (picratos) con fines de identificación y caracterización. También se utiliza en la reacción de Jaffe para probar la creatinina; forma un complejo coloreado que se puede medir mediante espectroscopía. Esta solución se prepara añadiendo 10 g por 1 l de agua.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la UE farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trinitrophenol
CAS 88-89-1, 7732-18-5
Color Amarillo
Fórmula molecular C6H3N3O7
Fórmula lineal (O2N)3C6H2OH
Sinónimo picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure
Clave InChI OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Concentración 10 g/l
Nombre IUPAC 2,4,6-trinitrofenol
Peso molecular (g/mol) 229.104
PubChem CID 6954
ChEBI CHEBI:46149
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1g/mol
Grado Farmacopea Europea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Cantidad 100 ml
Envase A prueba de manipulación
Forma física Líquido