Descripción
El ácido pícrico se utiliza en química orgánica para la preparación de sales cristalinas de bases orgánicas (picratos) con fines de identificación y caracterización. También se utiliza en la reacción de Jaffe para probar la creatinina; forma un complejo coloreado que se puede medir mediante espectroscopía. Esta solución se prepara combinando 100 ml de solución saturada de ácido pícrico 10 g/l con 0,25 ml de solución fuerte de hidróxido sódico.
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la UE farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trinitrophenol |
| CAS | 88-89-1, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Color | Amarillo |
| Fórmula molecular | C6H3N3O7 |
| Fórmula lineal | (O2N)3C6H2OH |
| Sinónimo | picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure |
| Clave InChI | OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trinitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 229.104 |
| Mostrar más |