Learn More
Picrotoxin, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001203
Click to view available options
Cantidad:
1 g
GABAA antagonist
GABAA receptor antagonist; potent CNS stimulant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picrotoxin
CAS 124-87-8
Fórmula molecular C30H34O13
Cantidad 1 g
Sinónimo picrotoxin
Clave InChI VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
SMILES CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Peso molecular (g/mol) 602.589
PubChem CID 131846146
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.59
Porcentaje de pureza 97%