Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pictilisib, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pictilisib |
CAS | 957054-30-7 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
Cantidad | 100 mg |
Fórmula molecular | C23H27N7O3S2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 513.63 |
Clave InChI | LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CS(=O)(=O)N1CCN(CC2=CC3=NC(=NC(N4CCOCC4)=C3S2)C2=C3C=NNC3=CC=C2)CC1 |
Nombre IUPAC | 4-{6-[(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)methyl]-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl}-1H-indazole |
Peso molecular (g/mol) | 513.64 |