Learn More
Sartorius Pipeta electrónica de 12 canales PICUS™
Reduce el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos. La pipeta electrónica de 12 canales Sartorius Picus™ garantiza los resultados más exactos, precisos y fiables gracias al concepto de motor de CC avanzado y el control de errores integrado.
1860.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Número de canales | 12 |
Línea de productos | PICUS™ |
Programable | Sí |
Tipo | Pipeta electrónica |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Incrementos | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Incrementos | Precisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13233029
|
Sartorius
735441 |
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta | De 5 a 120 μl | 0,1 μl | Desde 1,50 hasta 0,20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
13223029
|
Sartorius
735421 |
5 μL a 100 μL | 0,2 a 10 μl | 0,02 μl | Desde 3,00 hasta 0,50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
13476368
|
Sartorius
735461 |
5 a 50 μL | De 10 a 300 μl | 0,2 μl | Desde 1,00 hasta 0,20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12617854
|
Sartorius
735491 |
50 a 1000 μL | De 50 a 1200 μl | 1 μl | Desde 1,00 hasta 0,20 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Pipeta electrónica ligera y pequeña que garantiza una postura de trabajo óptima y ofrece un pipeteo cómodo. El nuevo diseño ergonómico protege frente a las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) y reduce la carga de trabajo en las series de pipeteo largas. Proporciona resultados más fiables con una tecnología de última generación y un sistema de control de errores.- Ayuda a evitar las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) gracias a su diseño ergonómico y ligero y al mecanismo electrónico de expulsión de puntas
- Garantiza los resultados más exactos, precisos y fiables gracias al concepto de motor de CC avanzado y el control de errores integrado
- Ahorra tiempo con el ajuste con una sola mano extremadamente rápido, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
- Rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual
- Gran variedad de modos de pipeteo en una sencilla interfaz de usuario que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
- Sistema de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y multidispensación para ayudar en el trabajo con microplacas
- Ajuste posible para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Fácil mantenimiento de las partes inferiores con información de GLP integrada en el software para el mantenimiento y la calibración
- Filtros Safe-Cone en todos los modelos > 10 μl para evitar la contaminación
- Partes inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto el modelo de 1200 μl)
- Compatibles con sistemas de carga de pipetas electrónicas , soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
- Opción de carga directa con cable micro USB
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PICUS™ | |
Pipeta electrónica | |
Unidad |
12 | |
Sí | |
Las puntas de pipeta ergonómicas | |
2 años |