Learn More
Sartorius Pipeta electrónica de 8 canales PICUS™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Color:
20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Morado
Naranja
Volumen (métrico):
De 10 a 300 μl
De 5 a 120 μl
De 50 to 1200 μl
Incrementos:
0,1 μl
0,2 μl
1μL
Precisión:
Desde 1,00 hasta 0,20
Desde 1,50 hasta 0,20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6.20 GR
Descripción
Pipeta electrónica ligera y pequeña que garantiza una postura de trabajo óptima y ofrece un pipeteo cómodo. El nuevo diseño ergonómico protege frente a las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) y reduce la carga de trabajo en las series de pipeteo largas. Proporciona resultados más fiables con una tecnología de última generación y un sistema de control de errores.
- Ayuda a evitar las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) gracias a su diseño ergonómico y ligero y al mecanismo electrónico de expulsión de puntas
- Garantiza los resultados más exactos, precisos y fiables gracias al concepto de motor de CC avanzado y el control de errores integrado.
- Ahorra tiempo con el ajuste con una sola mano extremadamente rápido, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
- Rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual
- Gran variedad de modos de pipeteo en una sencilla interfaz de usuario que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
- Sistema de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y multidispensación para ayudar en el trabajo con microplacas
- Ajuste posible para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Fácil mantenimiento de las partes inferiores con información de GLP integrada en el software para el mantenimiento y la calibración
- Filtros Safe-Cone en todos los modelos >10 μl para evitar la contaminación
- Partes inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto modelos de 1200 μl)
- Compatibles con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
- Opción de carga directa con cable micro USB
- Se suministra sin adaptador de CA USB (disponible por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 360° |
| Puntas compatibles | ClipTip™ 200 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | 20μL epT.I.P.S™ punta de pipeta |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | PICUS |
| Programable | Sí |
| Tipo | Pipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 5 a 120 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Mostrar más |