Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Código de producto. 16336492 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
Código de producto. 16336492
Marca: Thermo Scientific™ 85170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una preparación de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV adecuada para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
El ácido fórmico al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en agua es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Este ácido fórmico al 0,1 % en agua se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. El ácido fórmico (FA) al 0,1 % de grado de espectrometría y cromatografía en agua está filtrado con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar enjuagados con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
  • Validada
    : se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
  • Purificado
    : procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC/MS
  • Práctico
    : envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado LC-MS
Nombre del elemento Ácido fórmico
Cantidad 1 l
Contenido y almacenamiento Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezcla de disolvente
Línea de productos Pierce
Para utilizar con HPLC, espectrometría de masas