Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El ácido fórmico al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en agua es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Características destacadas:
Validada
: se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
Purificado
: procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC/MS
Práctico
: envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado | LC-MS |
| Nombre del elemento | Ácido fórmico |
| Cantidad | 1 l |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Mezcla de disolvente |
| Línea de productos | Pierce |
| Para utilizar con | HPLC, espectrometría de masas |