Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Código de producto. 13444279 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
paquete de 4
13444279 4 x 1 L paquete de 4
13424279 1 L 1 LT
2 options
Código de producto. 13444279
Marca: Thermo Scientific™ 85177
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
El ácido trifluoroacético al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en acetonitrilo es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Este ácido trifluoroacético al 0,1 % en acetonitrilo se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. El TFA al 0,1 % de grado de espectrometría y cromatografía en acetonitrilo está filtrado con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar enjuagados con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.
Características destacadas:
  • Validada
    : se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
  • Purificado
    : procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC/MS
  • Práctico
    : envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado LC-MS
Nombre del elemento Ácido trifluoroacético (TFA)
Cantidad 4 x 1 L
Contenido y almacenamiento Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezcla de disolvente, reactivo de emparejamiento de iones
Línea de productos Pierce
Para utilizar con HPLC, espectrometría de masas