Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de transferencia 1-Step Pierce™
Código de producto. 15175204 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
1 l
5 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
5 litros
Código de producto. 15175204
Marca: Thermo Scientific™ 84731
Edge
Realice una transferencia semiseca rápida de 10-300 kDa de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce 2G.
El tampón de transferencia 1-Step Pierce de Thermo Scientific™ está diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente.
El tampón de transferencia en un paso Pierce de Thermo Scientific está diseñado para la transferencia semiseca rápida de proteínas de 10 a 300 kDa de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF utilizando el sistema Power Blotter.
Características del tampón de transferencia 1-Step:
Rápida: la formulación de alta fuerza iónica permite la transferencia de proteínas en 5 a 10 minutos cuando se utiliza con sistemas de transferencia semiseca rápida compatibles
Listo para su uso: suministrada como una solución 1X estable y lista para su uso a temperatura ambiente
Optimizada: diseñada para un rendimiento perfecto y fiable con el sistema Pierce G2 para efectuar transferencias rápidamente
Compatible: eficaz con otros dispositivos de transferencia semiseca que incluyan una fuente de alimentación de alta corriente adecuada, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Pierce original (n.º de cat.: 88217)
Económica: un rendimiento excelente sin los consumibles especiales o costosos que requieren otros dispositivos de transferencia semiseca rápida
Cuando se utiliza con el sistema Power Blotter (n.º de cat. 62288), este tampón proporciona una transferencia efectiva de proteínas de gel a la membrana en 5 a 10 minutos con una eficacia igual o mejor que las técnicas convencionales de western blot. El tampón de transferencia en un paso Pierce también es compatible con otros dispositivos de transferencia semiseca de proteínas, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Pierce original (n.º de cat.: 88217), cuando se combina con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada. Estos dispositivos proporcionan una corriente alta constante (de 1,3 a 5,0 amperios) para transferir rápidamente proteínas a través de las condiciones de gran fuerza iónica suministradas por el tampón de transferencia.
Requiere:
Sistema Power Blotter (n.º de referencia 62288) u otro dispositivo de transferencia semiseca que esté equipado o emparejado con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
Los métodos de transferencia rápida requieren una fuente de alimentación de alta corriente, como el sistema Power Blotter, y un tampón de transferencia de alta fuerza iónica optimizado, como el tampón de transferencia en 1 paso Pierce. Al aumentar la corriente, se logra una excelente eficacia de transferencia en bastante menos tiempo si se compara con los métodos convencionales. El amperaje se mantiene a una velocidad constante en función del área de superficie de las pilas de transferencia (de ∼ 22 a 23 mA/cm2) y la tensión se limita a 25 V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tampón de transferencia
Tampón Tampones de transferencia
Concentración 1 X
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guarde el producto a temperatura ambiente. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tipo de gel Geles SDS-PAGE (cualquiera)
Gel Compatibility Gel SDS-PAGE
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 l
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.