Learn More
Thermo Scientific™ Plate Seal for Pierce™ 96-well Microdialysis Plates
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Una lámina
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La placa de microdiálisis de 96 pocillos Thermo Scientific™ Pierce, MWCO de 10 000, es un sistema de diálisis rápida cómodo y desechable para el procesamiento simultáneo de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 100μl y es compatible con sistemas de automatización.
La junta de placa Thermo Scientific Pierce para placas de microdiálisis de 96 pocillos Pierce es una lámina de plástico con revestimiento adhesivo y perforada para su uso con una placa de tiras de microdiálisis de 8 pocillos. Suficiente para: 12 placas de microdiálisis de 8 pocillos.
Las juntas de placa disponibles están fabricadas con polipropileno de alta calidad y ayudan a proteger las muestras de la contaminación y la evaporación, especialmente durante el almacenamiento a largo plazo.
Las juntas de placa disponibles están fabricadas con polipropileno de alta calidad y ayudan a proteger las muestras de la contaminación y la evaporación, especialmente durante el almacenamiento a largo plazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Suficiente para | 12 placas de microdiálisis de 8 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | Una lámina |