missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Mercaptoethylamine-HCl

2-aminoetanetiliol cristalino puro (2-MEA-HCl, también llamado cisteamina-HCl), CAS 156-57-0; reduce selectivamente los enlaces disulfuro de la región bisagra del anticuerpo.

Marca:  Thermo Scientific™ 20408

Detalles adicionales : CAS : 156-57-0 Peso : 0.80000kg


Código de producto. 11816784

  • 294.00€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

2-mercaptoetilamina-HCl Thermo Scientific™ Pierce, comúnmente abreviado como 2-MEA, es un reductor leve que se utiliza a menudo para reducir selectivamente los enlaces disulfuro de la región bisagra en el anticuerpo.

M.W. 113,61
Especificaciones

Especificaciones

Almacenar desecado a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Sólido
Clorhidrato de mercaptoetilamina
Pierce™
6 x 6 mg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • 2-MERCAPTOETHYLAMINE - HCL

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-MercaptoethylamineHydrochloride

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.