Learn More
Thermo Scientific™ Péptido Pierce™ 3x DYKDDDDK
Péptido tricosa para la elución competitiva de proteínas de fusión marcadas con DYKDDDK de soportes inmovilizados
Marca: Thermo Scientific™ A36805
394.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24353" para aplicar la oferta.
Description
El péptido Pierce 3x DYKDDDDK es un péptido liofilizado con el terminal N de la secuencia Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys terminal C (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Tiene un peso molecular de 2861,9 g/mol. Para su uso, reconstituya a 1,5 mg/ml en PBS.
Este péptido tricosa puede usarse para eluir competitivamente proteínas de fusión marcadas con DYKDDDDK de soportes de afinidad anti-DYKDDDDK inmovilizados, especialmente cuando una proteína marcada con DYKDDDDK es sensible a pH bajo. Tenga en cuenta que el péptido Pierce 3x DYKDDDDK puede interferir con los ensayos de determinación de proteínas y la absorbancia a 280 nm. Sin embargo, el péptido puede eliminarse del eluido desalando (por ejemplo, con columnas de desalado de centrifugación Zeba, n.º de de ref. 89891).
Specifications
Pierce™ | |
Recombinante | |
5 mg de péptido liofilizado. Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre -5 y -30 °C. | |
Hielo húmedo | |
Polvo liofilizado |
péptidos | |
5 mg | |
Polvo liofilizado | |
Aislamiento y purificación de proteínas | |
Affinity Resin |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AB4603961 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | A36805 |
AA4559771 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | A36805 |
ZK4509201 | Certificado de análisis | 26/10/2024 | A36805 |
ZJ4476321 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | A36805 |
ZH4390361 | Certificado de análisis | 08/08/2024 | A36805 |