Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de compatibilidad de detergentes iónicos para el reactivo de ensayo de proteínas Pierce™ de 660 nm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce de 660 nm es un método de colorimetría rápido y listo para su uso destinado a la cuantificación total de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Aunque el ensayo de proteínas Pierce de 660 nm produce un nivel más alto de variación entre proteínas (37 %) que otros ensayos, como el ensayo de proteínas BCA, el formato de un solo reactivo más sencillo y una mayor compatibilidad de sustancias hacen que el ensayo de 660 nm sea más cómodo para muchas aplicaciones rutinarias. El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm se puede realizar en formato de microplaca o de tubo de ensayo.
El ensayo se basa en un complejo de colorante y metal patentado que se une a las proteínas en un medio ácido. Al unirse, el complejo de colorante y metal de color rojizo se vuelve verde, lo que produce un cambio de absorbancia que se puede medir en longitudes de onda cercanas a 660 nm (de 645 a 670). El colorante interacciona principalmente con los restos básicos de las proteínas, como histidina, arginina y lisina y, en menor medida, tirosina, triptófano y fenilalanina.
Características destacadas:
Versátil: funciona con una mayor gama de detergentes y agentes reductores que otros ensayos a base de colorante.
Rápido: reactivo único con un protocolo sencillo de mezcla y lectura; no es necesario preparar ningún reactivo de trabajo.
Exacto: produce curvas patrón que son más lineales que las del método de ensayo Bradford.
Flexible: el ensayo se puede realizar en tubos de ensayo o en microplacas.
Conserva las muestras: se requieren solo 10 μl para las microplacas o 100 μl para los procedimientos en tubos de ensayo.
Práctico: su almacenamiento a temperatura ambiente significa que no es necesario esperar a que el reactivo se equilibre antes de su uso.
Incluye:
El kit contiene reactivo de ensayo Pierce 660 nm y un conjunto de siete patrones de ensayo de proteína albúmina prediluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 y 25 °C |
| Descripción | Reactivo de compatibilidad de detergente iónico Pierce |
| ensayo | Reactivo de compatibilidad con detergentes iónicos |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Cantidad | 5 x 1 g |