Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce™, opacas blancas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Pierce están fabricadas con poliestireno especialmente formulado y tratadas para ofrecer características de unión de anticuerpos de gran capacidad.
Las microplacas de color blanco opaco de 96 pocillos Thermo Scientific Pierce están fabricadas con poliestireno especialmente formulado y tratadas para ofrecer características de unión de anticuerpos de gran capacidad. Estas microplacas tienen una muesca en la esquina para su uso en lectores de placas estándar.
Características de las microplacas de color blanco opaco de 96 pocillos:
• Placas de color blanco opaco para ensayos fluorescentes o quimioluminiscentes
• Tratadas para ofrecer la capacidad de recubrir proteínas
• La superficie de gran capacidad de unión de anticuerpos mejora el rendimiento general en aplicaciones de inmunoensayo
• Las placas están certificadas por su rendimiento y presentan coeficientes de variación (CV) constantemente bajos entre los pocillos
Propiedades de las placas:
• Capacidad de unión de anticuerpos: alta, 400 ng IgG/cm2 (1 cm2 = volumen de 100 µl)
• Interacción de unión: hidrófoba-iónica
• Variación de coeficientes entre pocillos: CV ≤3 %
• Forma del pocillo (fondo): plano
• Volumen de pocillo máximo: 360 µl
Productos relacionados
Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce™, muesca en la esquina (n.º de cat. de cat. 15041)
Características de las microplacas de color blanco opaco de 96 pocillos:
• Placas de color blanco opaco para ensayos fluorescentes o quimioluminiscentes
• Tratadas para ofrecer la capacidad de recubrir proteínas
• La superficie de gran capacidad de unión de anticuerpos mejora el rendimiento general en aplicaciones de inmunoensayo
• Las placas están certificadas por su rendimiento y presentan coeficientes de variación (CV) constantemente bajos entre los pocillos
Propiedades de las placas:
• Capacidad de unión de anticuerpos: alta, 400 ng IgG/cm2 (1 cm2 = volumen de 100 µl)
• Interacción de unión: hidrófoba-iónica
• Variación de coeficientes entre pocillos: CV ≤3 %
• Forma del pocillo (fondo): plano
• Volumen de pocillo máximo: 360 µl
Productos relacionados
Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce™, muesca en la esquina (n.º de cat. de cat. 15041)
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Adsorción, hidrófilas |
| Descripción | Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce, blanco opaco |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 25 placa |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa de pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |