Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitrilo (ACN), grado LC/MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El acetonitrilo (ACN) Thermo Scientific™ Pierce es una preparación de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV que hace que sea adecuada para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
El acetonitrilo de grado LC/MS Thermo Scientific Pierce se purifica especialmente mediante un método patentado y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, a fin de proporcionarle la detección más sensible en todas las longitudes de onda. El acetonitrilo Pierce está filtrado a 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una máxima protección.
Características destacadas:
- 37 pruebas de calidad garantizan niveles de referencia bajos y estables y uniformidad entre lotes
- La baja absorbancia UV genera bajos niveles de referencia y una alta sensibilidad de detección
- Las bajas impurezas protegen las columnas y simplifican el análisis al eliminar picos extraños
- Especialmente purificado y probado según las especificaciones más altas para garantizar la integridad de datos, maximizar la sensibilidad de los ensayos y prolongar la vida útil de los equipos.
- Se debe guardar a entre 2°C y 25 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles.
Detalles del producto:
- Nombres alternativos: Cianuro de metilo, cianometano, etanonitrilo
- Fórmula molecular: CH3CN
- Peso molecular: 41.05
- densidad 0.780 g/mL
Especificaciones
Especificaciones
| Grado | LC-MS |
| Nombre del elemento | Acetonitrilo (ACN) |
| Cantidad | 1 L |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar a una temperatura entre 2 y 25 °C en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Disolvente (puro) |
| Línea de productos | Pierce |
| Para utilizar con | HPLC, espectrometría de masas |
| CAS | 75-05-8 |
Seguridad y manipulación
- Pierce Acetonitrile, LC-MS Grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile