Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa I (calidad para biología molecular)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Las agarosas Thermo Scientific™ Pierce son formulaciones altamente purificadas y cuidadosamente mezcladas de agarosa de fusión baja o normal que proporcionan una consistencia uniforme entre lotes para la preparación de geles de electroforesis.
Características destacadas:
- Agarosa I (calidad para biología molecular)
- Una agarosa con temperatura de fusión normal para electroforesis que requiere un nivel excepcional de pureza con un rendimiento inigualable
- Agarosa II (baja fusión)
- Una agarosa de baja temperatura para aplicaciones especiales que requieran una menor temperatura de fusión
- Óptima para la digestión y ligadura de enzimas de restricción “en gel” y recuperación de ADN
- Al 1 %, forma un gel claro muy manejable que proporciona excelentes características de resolución y fusión
- Se derrite a aproximadamente 65 °C y permanece fluida a 37 °C durante al menos 24 horas, proporcionando una excelente matriz para la manipulación enzimática de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel |
| Punto de fusión | Punto de fusión estándar |
| Tipo de producto | Agarosa I (calidad para biología molecular) |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de separación | 100 bp a >30 kb |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.