Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Enzima de fosfatasa alcalina (AP, alk-phos) purificada para su uso en ensayos de actividad y conjugación con anticuerpos para ELISA e IHC.
1318.00€ - 5140.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Investigación con proteínas |
Línea de productos | Pierce™ |
Etiqueta o tinte | AP (fosfatasa alcalina) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10076073
|
Thermo Scientific™
31391 |
20 mg |
1318.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10299803
|
Thermo Scientific™
31392 |
5 x 20 mg |
5140.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La fosfatasa alcalina Thermo Scientific™ Pierce es una enzima purificada de la fosfatasa alcalina (AP o alk-phos) de intestino de ternera para su uso en ensayos de actividad y conjugación con anticuerpos para aplicaciones ELISA e inmunohistoquímicas.
Características destacadas:
- Forma purificada: lista para conjugar sin diálisis previa
- La actividad no se ve afectada por la exposición a agentes antibacterianos, como la acida sódica o el timerosal
- La actividad específica es >2000 unidades/mg.
- Una unidad se define como la cantidad que hidroliza 1,0 mol de p-nitrofenil fosfato por minuto a 37 °C en 1,0 mol de dietanolamina, 0,5 mM de MgCl2, pH 7,8
Especificaciones
Almacenar a 2–8 °C. | |
Investigación con proteínas | |
Pierce™ | |
AP (fosfatasa alcalina) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.