Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Reactivos alquilantes proporcionados en formatos de un solo uso y pesados previamente para agilizar los flujos de trabajo de preparación de proteínas.
Marca:  Thermo Scientific™ A39271
251.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15940677
  • 265.00€ / paquete de 30
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La yodoacetamida o la cloroacetamida Thermo Scientific Pierce se suministran en un formato No-Weigh, en el que pequeñas cantidades de reactivo se pesan previamente y se envasan para un solo uso. Este formato de un solo uso evita la contaminación y la pérdida de reactividad del reactivo a lo largo del tiempo asociados con la apertura y el cierre repetitivos de un solo vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez y elimina las molestias de pesar pequeñas cantidades de reactivo.
Los reactivos de alquilación de yodoacetamida y cloracetamida son reactivos alquilantes reactivos a sulfhidrilo que se utilizan para bloquear la reducción de los residuos de cisteína para la caracterización de proteínas y el mapeo de péptidos. La alquilación con yodoacetamina o cloroacetamida tras la reducción de la cisteína resulta en la adición covalente de un grupo de carbamidometilo (57,07 Da) y previene la formación de enlaces de disulfuro. Los agentes reductores añadidos después de la alquilación reaccionarán con el exceso de iodoacetamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pierce™
Reactivo alquilante
30 x 9,3mg
Yodoacetamida, formato No-Weigh™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Iodoacetamide