Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkylating Reagents
Reactivos alquilantes proporcionados en formatos de un solo uso y pesados previamente para agilizar los flujos de trabajo de preparación de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ A39270
Ver más versiones de este producto
Descripción
La yodoacetamida o la cloroacetamida Thermo Scientific Pierce se suministran en un formato No-Weigh, en el que pequeñas cantidades de reactivo se pesan previamente y se envasan para un solo uso. Este formato de un solo uso evita la contaminación y la pérdida de reactividad del reactivo a lo largo del tiempo asociados con la apertura y el cierre repetitivos de un solo vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez y elimina las molestias de pesar pequeñas cantidades de reactivo.
Los reactivos de alquilación de yodoacetamida y cloracetamida son reactivos alquilantes reactivos a sulfhidrilo que se utilizan para bloquear la reducción de los residuos de cisteína para la caracterización de proteínas y el mapeo de péptidos. La alquilación con yodoacetamina o cloroacetamida tras la reducción de la cisteína resulta en la adición covalente de un grupo de carbamidometilo (57,07 Da) y previene la formación de enlaces de disulfuro. Los agentes reductores añadidos después de la alquilación reaccionarán con el exceso de iodoacetamida.Especificaciones
Pierce™ | |
Reactivo alquilante | |
10 x 2mg | |
Cloroacetamida, formato No-Weigh™ |