Learn More
Thermo Scientific™ Persulfato amónico
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 25 g
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Descripción
El persulfato de amonio (APS) Thermo Scientific™ Pierce es un agente oxidante que se utiliza con TEMED para catalizar la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida a fin de preparar geles de poliacrilamida para electroforesis.
El persulfato amónico (APS) es un agente oxidante que se utiliza a menudo con tetrametiletilendiamina (TEMED, referencia 17919) para catalizar la polimerización de la acrilamida y la bisacrilamida a fin de preparar geles de poliacrilamida para electroforesis.
Características destacadas:
- Nombre: Persulfato amónico (APS)
- Fórmula: (NH4)2S2O8
- Número de CAS: 7727-54-0
- Peso molecular: 228,2
- Pureza: ≥98,0 %
- Insolubles: ≤0,005%
Compatibles con:
TEMED, referencia 17919
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar por debajo de 23 °C. |
| Tipo de producto | Persulfato amónico |
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 4 x 25 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium persulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: diammonium peroxodisulphate
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering