Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa magnética anti-DYKDDDDK Pierce™
Las partículas de agarosa magnética Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDK proporcionan un método rápido y cómodo para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con DYKDDDK
Marca:  Thermo Scientific™ A36798
1443.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21963" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15883521
  • 1580.00€ / 5 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La agarosa magnética Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación (IP) de proteínas marcadas con DYKDDDDK de sistemas de expresión de proteínas in vitro, bacterias, levaduras y células de mamíferos. . La secuencia de aminoácidos DYKDDDDK, comúnmente conocida como “FLAG”, es reconocida por un anticuerpo monoclonal de rata de alta afinidad (clon L5) que se une covalentemente a una partícula central de agarosa incrustada en magnetita.
  • Para la purificación de proteínas, la agarosa magnética se añade a una muestra que contiene proteínas marcadas con DYKDDDDK con la etiqueta en el terminal N o C. Las proteínas capturadas se separan magnéticamente del sobrenadante, y las proteínas no vinculadas específicamente se pueden lavar antes de disociar las proteínas marcadas con DYKDDDDK enlazadas con tampón de elución. La agarosa magnética se elimina de la solución mediante un soporte magnético o un instrumento como el procesador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Los instrumentos automatizados son especialmente útiles para la purificación de mayor rendimiento y la detección de condiciones de purificación.
    • Específico: los gránulos de base únicos y el anticuerpo altamente específico minimizan la unión fuera del objetivo (baja unión no específica)
    • Alta pureza: el protocolo de unión, lavado y elución optimizado permite una alta pureza
    • Alto rendimiento: el método de conjugación de anticuerpos especiales ofrece un alto rendimiento
    • Rápido: el protocolo de purificación completo normalmente tarda menos de 40 minutos
    • Económico: el protocolo de purificación permite múltiples usos
    • Versátil: los gránulos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos KingFisher)
Especificaciones
Especificaciones
Pierce™
20 mL
Líquido
Hielo húmedo
Magnetic Agarose
Agarosa magnética
5 ml de gránulos asentados. 20 ml suministrados en suspensión al 25 % en PBS con un 0,02 % de azida sódica.
Almacenar a 2–8 °C.
Anticuerpos monoclonales anti-DYKDDDDK
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.