Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Antibody Clean-up Kit
Código de producto. 11885724 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
Código de producto. 11885724
Marca: Thermo Scientific™ 44600
Retire la BSA, la gelatina y otras proteínas estabilizadoras de las soluciones madre de anticuerpos antes de los procedimientos de etiquetado y conjugación.
El kit de limpieza de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce sirve para eliminar la BSA, la gelatina y otras proteínas estabilizadoras de las soluciones madre de anticuerpos antes de los procedimientos de etiquetado y conjugación.
Se trata de un kit completo y fácil de usar para eliminar la BSA y las proteínas estabilizadoras de la gelatina (hasta 1 %) de las muestras de IgG. El protocolo utiliza el gel Melon™ de Thermo Scientific para unir estas proteínas de almacenamiento de uso frecuente, lo que permite que el anticuerpo fluya en forma purificada. El anticuerpo se recupera en un tampón sin aminas ni carboxilos, listo para su uso en aplicaciones posteriores como la biotinilación, el etiquetado fluorescente, el entrecruzamiento, la inmovilización y la fragmentación enzimática (por ejemplo, la preparación de fragmentos Fab). La seroalbúmina bovina (BSA) y la gelatina se añaden a menudo a las soluciones de anticuerpos purificados como estabilizadores para almacenamiento a largo plazo. La inclusión de 0,2 a 1 % (de 2 a 10 mg/ml) de BSA o gelatina ayuda a estabilizar las soluciones de anticuerpos diluidas. Por lo general, estas proteínas añadidas no interfieren con los métodos de inmunodetección; sin embargo, su presencia en la solución sí interfiere con las sustancias químicas de conjugación amino-reactivas, que son la base de la mayoría de los métodos de biotinilación, etiquetado de colorantes fluorescentes, fragmentación de anticuerpos e inmovilización covalente. En estos métodos, el anticuerpo debe aislarse de las proteínas estabilizadoras, y el kit de limpieza de anticuerpos lo logra de forma eficiente.
Características destacadas:
  • Rápido: elimina la proteína portadora de las soluciones de anticuerpos en la mitad del tiempo necesario para purificar los anticuerpos mediante los procedimientos de purificación de las proteínas A o G.
  • Suave: no es necesario neutralizar o desalar para mitigar los efectos de los tampones de elución más duros.
  • Completo: las columnas desaladoras suministradas proporcionan un intercambio de tampón sencillo en el tampón de purificación requerido o un intercambio rápido en el tampón final de elección.
  • Económico: contiene reactivos suficientes para realizar 10 reacciones de limpieza de anticuerpos.
Incluye:
Tampón y soporte de purificación de IgG en gel Melon, columnas de desalación, columnas de centrifugación de microcentrífuga y tubos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de limpieza de anticuerpos
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina exclusiva, afinidad
Formato Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 muestras de purificación de IgG de 0,5 ml• Soporte de purificación de IgG en gel Melon de 1,2 ml
• Tampón de purificación en gel Melon de 100 ml
• 10 columnas desaladoras de centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 2 ml,
• 10 columnas de centrifugación de 0,8 ml,
• 30 tubos de microcentrífuga de 2 ml
Almacenar a 4 °C.
Cantidad 10 reacciones