Learn More
Thermo Scientific™ Avidina Pierce™
Realice Western blot, ELISA u otros métodos de detección basados en biotina utilizando estas moléculas de avidina purificadas y etiquetadas con HRP, AP o FITC.
138.00€ - 232.00€
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Contenido y almacenamiento Almacenar a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente.
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce™
Tipo de producto Avidina (no conjugada)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11836814
Ver documentos
Thermo Scientific™
21121
10 mg
138.00€
10 miligramos
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11886814
Ver documentos
Thermo Scientific™
21128
20 mg
232.00€
20 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La avidina Thermo Scientific™ Pierce y los conjugados incluyen proteína avidina purificada de clara de huevo de gallina, más avidina-HRP, avidina-AP y otras formas conjugadas para su uso en métodos de detección basados en biotina.
La avidina de las claras de huevo de pollo es una glucoproteína que se une eficazmente a la biotina, una etiqueta que se utiliza con frecuencia para etiquetar anticuerpos y otras sondas para métodos de inmunodetección. La avidina pura es un componente clave en ciertos métodos de inmunohistoquímica (IHC). Los conjugados de fosfatasa alcalina (AP) y peroxidasa de rábano picante (HRP) de la avidina son útiles para la detección de Western Blotting o ELISA con sustratos enzimáticos apropiados.
Características destacadas:
  • Avidina nativa: glucoproteína de claras de huevo de pollo, 67 kDa, pI es igual a 10
  • Soluble: la glucosilación y el punto isoeléctrico hacen que la avidina sea más soluble que la estreptavidina
  • Asequible: significativamente más barato que la estreptavidina recombinante
  • Tinción ABC: habitualmente, se prefiere la avidina en lugar de la estreptavidina para métodos de tinción complejos avidina-biotina en métodos de inmunohistoquímica (IHC)
  • Proteína pura y conjugados: elija la avidina pura y no conjugada para su uso en la tinción ABC o en formas de peroxidasa o fosfatasa alcalina para ensayos de membrana y placas
Especificaciones
Especificaciones
no conjugado
Sólido
Avidina (no conjugada)
Sin marcar
Almacenar a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente.
Pierce™
Biotina
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.