Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research. The Pierce BCA assay can be used to assess yields in whole cell lysates, affinity-column fractions, purified proteins samples, as well as to monitor protein contamination in industrial applications. Compared to most dye-binding methods, the BCA assay is affected much less by protein compositional differences, providing greater concentration accuracy.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
Utilizados en más laboratorios que cualquier otro ensayo de proteínas compatible con detergentes, los reactivos BCA Pierce proporcionan una determinación exacta de la concentración de proteínas con la mayoría de los tipos de muestras que se encuentran en la investigación de proteínas. El ensayo de BCA Pierce puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales. En comparación con la mayoría de los métodos de unión de colorante, el ensayo de BCA se ve mucho menos afectado por las diferencias de composición proteica, lo que ofrece una mayor uniformidad de proteína a proteína.
Características destacadas:
- Colorimétrico: estimación visual o medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm).
- Excelente uniformidad: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante.
- Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
- Moderadamente rápido: mucho más fácil y cuatro veces más rápido que el método clásico Lowry.
- Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 20 y 2000 μg/ml.
- Sensible: detecta hasta 5 μg/ml con el protocolo optimizado.
Aplicaciones en ensayos de proteínas BCA:
- Estudio de proteínas: interacciones proteicas
- Medición de las fracciones de la columna después de una cromatografía de afinidad
- Estimación del porcentaje de recuperación de proteínas de membrana a partir de extractos celulares
- Cribaje de alto rendimiento de proteínas de fusión
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | BSA: 2 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 500 ensayos de tubos o 5000 ensayos de microplacas • Reactivo BCA A, 2 x 500 ml • Reactivo BCA B, 25 ml • Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml Almacenar a temperatura ambiente |
| ensayo | Ensayo de BCA |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Suficiente para | 500 ensayos en tubo o 5000 ensayos en microplaca |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- SET BCA PROTEIN ASSAY KIT, 1L KIT
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate
Para uso exclusivo en investigación.