Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Marca:  Thermo Scientific™ A55864
242.55 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18071673
  • 320.00€ / 1000 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
BCA Assay
Pierce™
Not Target-specific
Detección basada en soluciones, absorbancia
4 x 1 mL 8-channel tubestrip, prediluted
Sufficient for: 500 tube assays or 5000 microplate assays
• BCA Reagent A, 2 x 500 mL
• BCA Reagent B, 25 mL
• Dilution-Free BSA Protein Standards (0.125-2 mg/mL), 4 x 1 mL 8-channel tubestrip
Store at room temperature. Store Dilution-Free BSA Protein Standards at 4°C after opening.
Colorimétrico
Protein Quantitation Assay
500 Tube Assays or 5000 Microplate Assays
Espectrofotómetro, lector de microplacas
1 Kit (1 L)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZK400465 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberA55864
Número de loteZH400464A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2024 Catalog NumberA55864
Número de loteZH400464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/09/2024 Catalog NumberA55864
Número de loteZG400462A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2024 Catalog NumberA55864
Número de loteZG400462 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2024 Catalog NumberA55864
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits > Protein Assay Kit with Dilution-Free™ BSA Protein Standards, 1 L
Para uso exclusivo en investigación.