Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Plates for Pierce™ BCA-RAC Assay
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Esta versión compatible con agentes de reducción (RAC) del ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific™ Pierce proporciona una determinación precisa de la concentración de proteínas en muestras que contienen ditiotreitol (DTT), 2-mercaptoetanol (BME), TCEP y otros agentes reductores de disulfuro.
Características destacadas:
Compatible: muestras de ensayos que contienen hasta 5 mM de DTT, 35 mM de BME o 10 mM de TCEP
Tecnología BCA: solo una ligera modificación del protocolo estándar de ensayo de proteínas BCA (incubación durante 15 minutos con reactivo de compatibilidad); no se requieren pasos de precipitación
Muestras pequeñas: solo requieren 25 μl (kit estándar) o menos de 10 μl (kit de microplaca) de muestra.
Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm)
Excelente uniformidad: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante.
Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 125 y 2000 μg/ml
Incluye:
Reactivos BCA A y B, reactivo de compatibilidad, tampón de reconstitución y patrón de albúmina (2 mg/ml); el kit de microplacas también incluye microplacas de 96 pocillos compatibles con el ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | Microplacas de 96 pocillos Pierce para ensayos BCA-RAC |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Envase | 5/paq. |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |