Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Capture la proteína Neutravidin, estreptavidina, avidina o cualquier otra proteína de unión a la biotina con estas placas recubiertas de biotina.
Marca: Thermo Scientific™ 15151
226.10 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las placas recubiertas de biotina Thermo Scientific™ Pierce se pueden utilizar en cualquier inmunoensayo con la proteína de unión a biotina Thermo Scientific™ NeutrAvidin, estreptavidina, avidina u otras proteínas de unión a la biotina.
Características destacadas:
- Grupo de biotina accesible para la unión de la avidina, estreptavidina o la proteína de unión a la biotina NeutrAvidin™
- Bloqueadas previamente para reducir la unión no específica
- Formato de placa de pocillos de tiras para la máxima comodidad
- Volumen de recubrimiento: 200 μl
- Volumen de bloqueo: 300 μl
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Colorimétrico | |
Pierce™ | |
Placa de tiras revestida | |
200 μl | |
Biotina |
Almacenar desecado a 4 °C. | |
5 placa | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Patentado |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.