Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovine Serum Albumin, Biotinylated
Purified biotin and biotinylated BSA, HRP, AP or FITC for use as controls or to amplify signal in IHC via the avidin-biotin complex (ABC).
Marca:  Thermo Scientific™ 29130
228.00 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10773505
  • 245.00€ / 25 miligramos
Edge
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce Biotinylated Proteins include biotin-labeled horseradish peroxidase (B-HRP), alkaline phosphatase (B-AP) and fluorescein (B-FITC) for use as controls or signal amplification in IHC via avidin-biotin complex (ABC) techniques.
Biotinylated HRP and biotinylated AP are most commonly used in immunohistochemistry (IHC) to amplify the signal of biotinylated primary antibodies using the ABC staining method. Biotinylated Fluorescein (FITC) cannot be used to polymerize and amplify the signal to the same degree as biotinylated enzymes because each fluor molecule is tagged with only one biotin molecule. However, the fluorescent variant of traditional ABC staining is possible with this unique molecule.
Highlights:
  • Biotinylated enzymes – biotin-labeled horseradish peroxidase (B-HRP), alkaline phosphatase (B-AP) and beta-galactosidase (B-bGal) for use in avidin-biotin complex (ABC) staining
  • Biotinylated FITC – amplify the fluorescein signal of biotinylated primary antibodies by using avidin or streptavidin plus biotinylated fluorescein (B-FITC)
  • Biotinylated controls – use biotinylated bovine serum albumin (B-BSA) or any one of these molecules as positive controls in biotin quantitation methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 mg
Biotin
Biotin & Analogs
Pierce™
Pierce Bovine Serum Albumin, Biotinylated
Store between 2°C and 8°C.
Solid
BSA
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZJ403083 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number29130
Número de loteZF395452 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number29130
Número de loteZB394211 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number29130
Número de loteZA388910 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2024 Catalog Number29130
Número de loteYI377717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/10/2023 Catalog Number29130
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovine Serum Albumin, Biotinylated > Bovine Serum Albumin, Biotinylated; 25mg
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.