Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de biotina Pierce™
Reactivo de colorante HABA y patrón de proteína biotinilada para la determinación colorimétrica práctica de los niveles de biotinilación en anticuerpos y otras proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 28005
285.00 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
El kit de cuantificación de biotina Thermo Scientific™ Pierce incluye alícuotas de reactivo HABA y patrón de proteína biotinilada para una práctica determinación colorimétrica de los niveles de biotinilación en anticuerpos etiquetados y otras proteínas.
Determine la proporción molar de la biotina incorporada en una proteína mediante el método HABA-avidin. El colorante HABA (ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico) se une a la avidina para producir un complejo de color amarillo anaranjado que absorbe a 500 nm. La biotina libre presente en solución con este complejo de avidin-HABA desplazará el colorante HABA y hará que disminuya la absorbencia. La cantidad de biotina presente puede calcularse directamente a partir de la disminución de la absorbencia a 500 nm. El kit de cuantificación de biotina Thermo Scientific EZ contiene dosis medidas previamente de la mezcla de Avidin-HABA y control positivo de peroxidasa de rábano biotinilado para simplificar la preparación de reactivos y minimizar la cantidad de residuos generados. El práctico ensayo se puede realizar en una cubeta o en una microplaca.
Características destacadas:
- El complejo HABA-avidin se puede utilizar en una amplia gama de pH y concentraciones de sal
- La cantidad de biotina puede calcularse directamente a partir de la disminución de la absorbencia a 500 nm de complejos formados con el colorante HABA
Elimine la necesidad de ecuaciones de ensayo engorrosas con una calculadora práctica HABA que puede encontrar en www.piercenet.com/HABA/habacalc.cfm
Incluye:
Premezcla HABA/Avidin, 24 tubos; HRP biotinilado, 12 tubos
Especificaciones
Kit de cuantificación de biotina | |
Pierce™ | |
Anticuerpos, Proteínas |
Suficiente para: Prueba de biotinilación de 12 muestras de proteínas • Premezcla de HABA-Avidin, 24 tubos • Peroxidasa de rábano biotinilado, 5 mg Almacenar a 4 °C. |
|
Biotina |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.