Learn More
Thermo Scientific™ Ampollas de patrón de seroalbúmina bovina Pierce™, 2 mg/ml
Código de producto. 11811345 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
11811345 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 11811345
Marca: Thermo Scientific™ 23209
Soluciones de BSA calibradas de alta calidad (2 mg/ml) que se diluyen en serie para crear curvas de patrones para ensayos de proteínas para medir con exactitud la concentración de proteínas.
Los patrones para ensayos de proteínas BSA Thermo Scientific™ Pierce son muestras de referencia de alta calidad para generar curvas patrón exactas y controles de calibración en ensayos de proteínas totales.
Estas soluciones de seroalbúmina bovina (BSA) son patrones de referencia de concentración de proteínas para uso en ensayos de ácido bicinconínico (BCA), Bradford y otros protocolos analíticos para proteínas. La BSA es la proteína de referencia universalmente aceptada para la cuantificación de proteínas totales. El patrón de albúmina está formulado de manera precisa a 2 mg/ml en una solución (salina) ultrapura de cloruro sódico al 0,9 %. La concentración de la solución madre está calibrada mediante la comparación directa con BSA purificada (fracción V) del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, (NIST™). El producto está disponible en tres prácticos formatos de envase: ampollas de vidrio de 1 ml, frascos de polipropileno de 50 ml y conjuntos completos con siete diluciones listas para su uso.
Características destacadas:
  • Universal: reconocido como estándar del sector para la cuantificación de proteínas en ensayos colorimétricos de proteínas
  • Puros y estables: suministrados en solución salina ultrapura al 0,9 % con acida sódica al 0,05 %; estables a temperatura ambiente
  • Exacto y homogéneo: se formula de manera precisa a 2,00 +/- 0,03 mg/ml en comparación con una referencia del NIST
  • Práctico: elija ampollas de 1 ml, un frasco de 50 ml o un conjunto completo que contiene siete diluciones listas para su uso
Incluye:
Solución de BSA de 2 mg/ml (ref. 23209 y 23210) o conjunto de 7 soluciones de diferentes concentraciones (ref. 23208)
Recomendada para:
Patrón para cuantificación con ensayos de proteínas; control de recuperación de proteínas para la desalinización y otros procedimientos con columnas; calibración general de lámparas ultravioletas de espectrofotómetros (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Ampollas de patrón de seroalbúmina bovina Pierce, 2 mg/ml
ensayo Patrones de proteínas
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Patrón interno
Cantidad 10 x 1 ml