Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación Pierce™ C18
Las columnas de centrifugación Thermo Scientific Pierce C18 (de 10 a 150 μl) y las puntas de centrifugación (de 10 a 100 μl) eliminan de forma eficaz los contaminantes que interfieren, al mismo tiempo que mantienen una unión y recuperación excelentes de muestras de péptidos para su uso antes de la espectrometría de masas y otros métodos de detección de alta sensibilidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 87782
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10627275
  • 339.00€ / paquete de 96
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La ionización de desorción láser asistida por matriz (MALDI) y la espectrometría de masas de ionización por electrospray (ESI) (MS) proporcionan una alta sensibilidad y precisión de masa; sin embargo, las moléculas interferentes de la muestra pueden provocar una reducción de la sensibilidad y unos espectros de mala calidad. La limpieza de muestras con resinas C18 mejora significativamente las relaciones señal-ruido y la cobertura de secuencias al eliminar sales y detergentes incompatibles con MS que se utilizan habitualmente en la preparación de proteínas o péptidos. El protocolo optimizado para las columnas de centrifugación Pierce C-18 elimina eficazmente los contaminantes y eluye los péptidos en soluciones compatibles con MS.
Columnas de centrifugación Pierce C18
La columna de centrifugación Thermo Scientific Pierce C18 está lista para su uso en columnas de centrífuga de resina de fase inversa C18 porosa para la preparación de muestras de péptidos para MS y otros métodos de análisis. El protocolo se ha optimizado para eliminar de forma eficaz los contaminantes que interfieren y liberar péptidos en soluciones compatibles con MS. Las columnas se pueden emplear de forma eficaz para el procesamiento de péptidos derivados de 10 ng a 30 µg de proteína. Los límites de sensibilidad y detección dependen de la aplicación posterior.
Eficiente: elimina de forma eficaz los contaminantes que interfieren para mejorar la calidad espectral y es adecuada para una gran variedad de contaminantes compatibles con la fase inversa
Flexible: funciona con una amplia variedad de volúmenes de carga y concentraciones; no es necesario reducir el volumen de la muestra antes de la aplicación
Práctico: el formato de la columna de centrifugación no requiere ningún equipo especial para procesar varias muestras simultáneamente
Resistente: la resina de C18 especial permite excelentes porcentajes de recuperación, incluso con cargas de muestra bajas (subpicomoles)
Puntas de centrifugación Pierce C18
Las puntas de centrifugación Thermo Scientific Pierce C18 permiten una captura rápida y eficaz, concentración, desalinización y elución de hasta 10 µg de péptidos por 20 µl de muestra con volúmenes que van de 10 a 100 µl. El procedimiento de cinco pasos es sencillo y requiere menos de cinco minutos para procesar la digestión de proteínas, las fracciones fuertes de intercambio de cationes, y otras muestras de proteínas y péptidos para análisis espectrométricos de masas (MS). Las puntas de centrifugado C18 Pierce ofrecen excelentes propiedades de flujo con un sorbente monolítico C18 de alta eficiencia para humectar, cargar, lavar y eluir rápidamente.
Eficiente: elimina de forma eficaz los contaminantes que interfieren para mejorar la calidad espectral y es adecuada para una gran variedad de contaminantes compatibles con la fase inversa
Rápidas: las puntas C18 de flujo rápido tienen baja resistencia y mejoran el flujo
Prácticas: las puntas de centrifugación se proporcionan con un adaptador de punta para facilitar el centrifugado.
Muestra más limpia: el dispositivo filtra las partículas que pueden causar la obstrucción del muestreador automático y la columna
Aplicaciones
• Limpieza de péptidos después de la digestión de proteínas
• Concentración y desalinización de la muestra de péptidos
• Preparación de muestras para el análisis de péptidos MALDI y flujos de trabajo de proteómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puntas Pierce C-18, lecho de 10 µl
Punta de pipeta
Almacenar a temperatura ambiente.
péptidos
Punta
96 puntas de 10 µl
MS, espectrómetro de masas
Pierce™
Péptidos, proteína digerida por proteasa
Espectrometría de masas
Limpieza de muestras