Learn More
Thermo Scientific™ Kit de aislamiento de proteínas de la superficie celular Pierce™
Código de producto. 10230104 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10230104
Marca: Thermo Scientific™ 89881
Edge
Biotinile y purifique selectivamente las proteínas de la superficie celular de los mamíferos y excluya las proteínas intracelulares con este conjunto completo de reactivos.
El kit de aislamiento de proteínas de superficie celular Thermo Scientific™ es un juego completo de reactivos para la biotinilación selectiva y posterior purificación de proteínas de superficie celular de mamíferos y la exclusión final de proteínas intracelulares.
El kit marca las proteínas que tienen residuos de lisina accesibles y una exposición extracelular suficiente. El procedimiento de aislamiento utiliza un reactivo de biotinilación (Sulfo-NHS-SS-Biotin) escindible e impermeable a las células para etiquetar las aminas primarias de proteínas expuestas sobre la superficie de células intactas adheridas o en suspensión. Las células tratadas se recogen seguidamente y se lisan; las proteínas de superficie etiquetadas se purifican por afinidad con la resina de agarosa NeutrAvidin Thermo Scientific. Las proteínas de la superficie celular aisladas contienen una pequeña etiqueta no reactiva de las aminas primarias originalmente etiquetadas, pero ya no están biotiniladas (la biotina permanece unida a la resina). El kit contiene reactivos suficientes para ocho experimentos, cada uno con cuatro matraces T75 de células confluentes.
Características destacadas:
  • Aísla proteínas de superficie celular: reduce la complejidad de la proteína total celular
  • Recupera con eficacia las proteínas etiquetadas: la biotina escindible permite recuperar casi el 100% de proteínas de superficie celular aisladas
  • Comodidad: todos los reactivos se suministran en un kit, junto con instrucciones completas para el etiquetado, la lisis celular y la purificación de proteínas de la membrana de la superficie celular
  • Aplicaciones de Western blot: las proteínas recuperadas en el tampón SDS-PAGE se cargan directamente en geles de poliacrilamida
  • Sistema sólido: protocolo diseñado para distintas líneas celulares, entre otras, NIH 3T3, HeLa, C6 y A431
Incluye:
Reactivo de biotinilación, reactivo de lisis celular, resina de afinidad de agarosa, diversos tampones y columnas de centrifugado para microcentrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el kit a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
Formulario Líquido, polvo
Línea de productos Pierce
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular
Suficiente para 8 reacciones
Cantidad 1 kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt