Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Código de producto. 10220544 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,8 mL
2 ml
5 ml
10 ml
Cantidad:
25 columnas
4 x 50 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
200 unidades
25 PK
50 unidades
paquete de 25
Código de producto. 10220544
Marca: Thermo Scientific™ 89898
Empaquete estas columnas de centrifugación vacías de 0,5 ml a 10 ml con partículas de agarosa para llevar a cabo métodos de purificación por afinidad a pequeña escala en tubos de microcentrífuga, cónicos de 15 ml o de 50 ml.
Las columnas de centrífuga Thermo Scientific™ Pierce ofrecen un rendimiento excepcionalmente cómodo y rápido para numerosos tipos de procesos de purificación por afinidad de escala pequeña a media.
Información adicional y pedidos en línea
Las columnas de centrifugación Pierce son herramientas útiles para llevar a cabo experimentos de cromatografía en los que se emplean entre 40 μl y 10 ml de agarosa granulada u otra matriz de afinidad. Las columnas están fabricadas con polipropileno de baja unión a proteínas para compatibilidad con purificación de anticuerpos y otras proteínas, y encajan en los tubos de centrifugado de cualquier centrífuga estándar. Basta con añadir la resina de afinidad a una de las columnas de polipropileno, retirar el fondo giratorio y dejar que los gránulos se sedimenten para formar el lecho de resina. Procese la muestra por flujo de gravedad y utilice una centrifugadora para lavar a fondo y eluir los productos de purificación de la columna.
Las columnas de centrífuga Pierce se pueden utilizar tanto en formato de centrifugado como de flujo por gravedad. El formato de centrifugado reduce el tiempo de procesado de la muestra y consigue lavados y eluciones de columnas más eficientes. Para procesos de flujo por gravedad y cuando se desea un tiempo de procesado lento para realizar los pasos de unión al diluir las muestras, es posible utilizar extensores de columna que aumenten la capacidad de depósito de las mismas. Puede utilizar cualquier combinación de técnicas de proceso para obtener cromatografías con los mejores resultados posibles.
Características destacadas:
  • Disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a volúmenes de resina de 40 μl a 10 ml
  • Lleve a cabo experimentos con cualquier combinación de procesamiento de flujo por gravedad o centrifugación
  • Columnas fabricadas con polipropileno con discos de filtro de polietileno, lo que garantiza unas propiedades de unión mínima de proteínas
  • Las columnas se adaptan a tubos para centrífuga estándar para la recogida y la centrifugación de muestras en rotores de centrífuga de sobremesa estándar
Columnas para centrífuga de 0,8 ml (ref. 89868 y 89869)
  • Volumen total: 800 μl
  • Volumen de resina: De 40 to 400 μl
  • Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
  • Tubo receptor: encaja en tubos de microcentrífugas estándar
  • Tipo de tapón: tapones con parte superior de rosca de junta tórica; fondos giratorios
Columnas para centrífuga de 2 ml (ref. 89896)
  • Volumen total: 5 ml (lecho de resina de 2 ml, depósito de 3 ml)
  • Volumen de resina: 2 ml
  • Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
  • Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 15 ml estándar
  • Tipo de tapón: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Columnas para centrífuga de 5 ml (ref. 89897)
  • Volumen total: 8 ml (lecho de resina de 5 ml, depósito de 3 ml)
  • Volumen de resina: 5 ml Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
  • Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 15 ml estándar
  • Tipo de tapón: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Columnas para centrífuga de 10 ml (ref. 89898)
  • Volumen total: 22 ml (lecho de resina de 10 ml, depósito de 12 ml)
  • Volumen de resina: 10 ml
  • Tipo de filtro: filtro de polietileno, ∽30 μm (de 20 a 50) de tamaño de poro
  • Tubo receptor: encaja en tubos para centrífuga cónicos de 50 ml estándar
  • Tapones: tapones de parte superior de rosca; fondos giratorios y tapones a presión para volver a sellar
Extensores de columna (n.º de referencia 69707)
  • Aumente el volumen del depósito de columna de 35 a 40 ml
  • Especialmente diseñada para su uso en procedimientos de flujo por gravedad
  • Encajan únicamente con las piezas con n.º de referencia 89896, 89897, 89898
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 10 mL bed + 12 mL reservoir
Capacidad (métrico) 10 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce
Cantidad 25 columnas
Tipo Columna para centrífuga
Volumen de muestra 12 mL
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Columna vacía, filtro de polietileno