Learn More
Thermo Scientific™ Detergente CHAPS (3-((3-colamidopropilo) dimetilamonio)-1-propanesulfonato)
Detergentes zwitteriónicos no desnaturalizantes que interrumpen las interacciones de proteínas inespecíficas con menos agregación de proteínas que los detergentes no iónicos.
207.00€ - 1676.00€
Especificaciones
Descripción | CHAPS |
---|---|
Tipo de producto | Detergente zwitteriónico |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Formulario | Polvo |
Tipo de reactivo | Detergente (puro) |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11841445
|
Thermo Scientific™
28299 |
CHAPS | 100 g |
1676.00€
100 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11851445
|
Thermo Scientific™
28300 |
CHAPS | 5 g |
207.00€
5 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Thermo Scientific™ CHAPS es un detergente zwitteriónico especialmente adecuado para proteger el estado nativo de las proteínas.
CHAPS es un derivado sulfobetaína del ácido fólico. Este detergente zwitteriónico es útil para la solubilización de proteínas de membrana cuando es importante mantener la actividad de las proteínas. El detergente CHAPS es soluble en un amplio rango de pH (2 a 12) y se elimina fácilmente de la solución mediante diálisis debido a su alta concentración micelar crítica (CMC).
Características destacadas:
- Detergentes zwitteriónicos versátiles
- Ofrece una lisis suave a la par que eficaz de células cultivadas de mamíferos
- Nodesnaturalizante y generalmente no inactiva las funciones de las proteínas
- Se puede eliminar de la solución mediante diálisis
- Comúnmente utilizado para isoelectroenfoque (IEF) y electroforesis 2D
Propiedades del detergente CHAPS:
- Nombre químico: 3-[(3-Colamidopropil) dimetilamonio]-1-propanesulfonato
- Peso molecular: 614,88
- Clase de detergente: Zwitterionic
- Número de agregación: 10
- Peso molecular por micela: 6149
- Concentración micelar crítica (CMC): Del 8 al 10 mM (del 0,4920 al 0,6150 %, p/v)
- Punto de opacidad: ≥100 °C
- Dializable: Sí
Especificaciones
CHAPS | |
Almacenar a temperatura ambiente | |
Detergente (puro) |
Detergente zwitteriónico | |
Polvo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.