Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chicken IgY Purification Kit
Purifique anticuerpos de pollo a partir de la yema de huevo de gallina con un reactivo de deslipidación y de precipitación exclusivo para el aislamiento selectivo de la fracción de IgY.
351.00€ - 1228.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de purificación de IgY |
---|---|
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de columna | Precipitación |
Formato | Kit, frasco |
Diana de purificación | Anticuerpo IgY |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10006433
|
Thermo Scientific™
44918 |
Kit de purificación de IgY de pollo Pierce | 1 l |
351.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10559673
|
Thermo Scientific™
44922 |
Kit de purificación de IgY de pollo Pierce | 5 l |
1228.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Los kits de purificación de IgY de pollo Thermo Scientific™ Pierce sirven para purificar anticuerpos de pollo a partir de yema de huevo mediante un exclusivo reactivo de deslipidación para separar las proteínas de los lípidos y un reactivo de precipitación para el aislamiento selectivo de la fracción IgY.
El kit de purificación de IgY es sencillo y fácil de usar. Tras el aislamiento de la yema con el separador de huevo suministrado, los lípidos se eliminan de forma eficaz mediante incubación y centrifugación en el reactivo de deslipidación Pierce. Este primer reactivo también es eficaz como solución de conservación, y permite la recolección y conservación de varias yemas para su extracción simultánea en una fecha posterior. Tras la adición del reactivo de precipitación de IgY Pierce especializado y la subsiguiente centrifugación, se obtiene un sedimento casi puro de IgY intacta, que se disuelve fácilmente en una solución salina tamponada con fosfato (PBS) u otro tampón de conservación. La IgY purificada se puede usar en métodos de inmunodetección o purificación específica de antígenos sin la interferencia de lípidos.Características destacadas:
Rentable: purifica el doble de IgY por huevo que otros reconocidos kits, lo que supone un menor coste por miligramo de IgY purificada.
Alta pureza: el método produce un anticuerpo de pollo con una pureza del 85 al 95 % (según el análisis SDS-PAGE).
Facilidad de uso: un sencillo método de precipitación purifica la IgY de pollo sin necesidad de utilizar columnas de afinidad.
Protocolo flexible: los huevos se pueden recolectar y almacenar rápidamente en un tampón para su posterior purificación.
Comodidad: utilice los huevos directamente del refrigerador; no es necesario atemperarlos a temperatura ambiente.
Incluye:
Separador de huevo, reactivo de deslipidación y reactivo de precipitación de IgY.
Especificaciones
Kit de purificación de IgY | |
Precipitación | |
Anticuerpo IgY |
Pierce™ | |
Kit, frasco | |
Kit de purificación de IgY de pollo Pierce |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.