Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromatography Cartridge Accessory Pack
Código de producto. 10782335 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10782335
Marca: Thermo Scientific™ 89971
Paquete de accesorios de tapones y adaptadores para cartuchos de 1 ml y 5 ml de resinas de desalinización o afinidad para equipos de cromatografía de líquidos manuales o automatizados.
Los cartuchos de cromatografía Thermo Scientific™ Pierce son columnas de 1 ml y 5 ml, listas para usar y preenvasadas, prácticas, fiables, de resinas de preparación de muestras y purificación por afinidad para cromatografía líquida manual o automatizada.
Los accesorios de cartucho son compatibles con los sistemas automatizados de cromatografía de líquidos más conocidos o para el procesamiento manual con jeringa. Los cartuchos se conectan directamente a los sistemas AKTA™ o FPLC sin conectores adicionales. Los cartuchos pueden usarse individualmente o conectarse en una serie para obtener una capacidad de columna aún mayor. Los productos que se proporcionan en formato de cartucho de cromatografía Pierce incluyen un paquete accesorio que permite ajustar con facilidad los cartuchos para que puedan utilizarse con tubos o racores de jeringa Luer-Lok™. Los cartuchos proporcionan separaciones cromatográficas rápidas, fáciles y reproducibles y se pueden regenerar para múltiples usos.
Características destacadas:
  • Dos tamaños: de 1 ml y 5 ml, prácticos para su uso con las balanzas de investigación típicas.
  • Compatible: gracias a los accesorios, se puede conectar a los sistemas LC más utilizados o con las jeringas estándar.
  • Versátil: se puede usar de forma individual o conectado en serie para cubrir las distintas necesidades de capacidad.
  • Eficacia demostrada: los cartuchos disponibles se han probado para garantizar su rendimiento en el formato.
  • Reutilizable: el paquete de accesorios incluye tapones para un almacenamiento cómodo entre usos.
  • Económico: rendimiento equivalente por un precio inferior al de otros cartuchos del mercado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorio de cartucho de cromatografía
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Conexión y sustitución de accesorios para productos suministrados en cartuchos de cromatografía Pierce
• 1 tapón inferior
• 1 tapón
• 1 adaptador Luer-Lok
• 1 adaptador de tubo
Cantidad 1 paquete