Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas Pierce™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
240 reacciones
30 reacciones
60 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 g
30 reacciones
60 reacciones
Descripción
- Ensayo de detección de endotoxinas de alta sensibilidad y rango amplio: detecta de 0,01 EU/ml a 1 EU/ml.
- Ensayo específico: sin interferencia de ß-glucanos y adecuado para una amplia variedad de muestras, incluidas las de proteínas, vacunas, plásmidos, ADN y ARN.
- Rápido: el ensayo se completa en tan solo 20 minutos.
- Ensayo cromogénico de punto final: mida con un espectrofotómetro estándar o un lector de placas de 405 a 410 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Lisado de amebocito liofilizado • Estándar de endotoxina de E.coli • Sustrato cromogénico • Agua sin endotoxinas Almacenar a 2–8 °C tras la recepción. |
| Intervalo del ensayo | De 0,01 a 0,1 UE/ml, de 0,1 a 1,0 UE/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,01 UE/ml |
| ensayo | Cromogénico punto final |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 30 reacciones |
| Objetivo | Endotoxins |
| Tipo | Kit de cuantificación de endotoxinas |
| Mostrar más |