Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Isolation Kit, ConA
Purifique glicoproteínas a partir de suero y lisados de células utilizando resinas de afinidad o kits con lectina concanavalina A (ConA) o aglutinina de germen de trigo (WGA).
Marca:  Thermo Scientific™ 89804
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Código de producto. 10007003
  • 388.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los kits de aislamiento de glicoproteínas Thermo Scientific™ Pierce utilizan resinas de afinidad con lectina ConA y WGA y tampones optimizados para aislar eficazmente glicoproteínas del suero, tejidos y lisados de cultivos celulares y facilitar así los análisis posteriores.
Estos dos kits utilizan lectinas de concanavalina A (ConA) y aglutinina de germen de trigo (WGA), respectivamente, como ligandos para unir clases específicas de glicoproteínas a partir de muestras complejas de proteínas. La lectina ConA reconoce residuos de manosa vinculados a alfa y terminales de glucosa, mientras que la lectina WGA se une selectivamente a grupos N-acetil glucosamina (GlcNAc) y al ácido siálico. Estos kits incluyen resina de agarosa granulada ConA o WGA, tampones de unión/lavado y elución optimizados y columnas de centrifugación para microncentrífuga fáciles de utilizar. Los kits se han utilizado para aislar con éxito glicoproteínas de suero, así como lisados celulares HeLa y CHO en unos 50 minutos aproximadamente.
La glicosilación es una modificación postransduccional que desempeña un papel importante en las funciones biológicas, entre ellas, la regulación inmunitaria, la inflamación, la adhesión de célula a célula y la señalización celular. Los residuos de asparagina (vinculada-N) y de serina/treonina (vinculada-O) se glicosilan durante su paso por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi en sistemas eucariotas y procariotas (por ejemplo, Archaea y Eubacteria). Los glicoconjugados son importantes en la regulación inmunitaria, inflamación, adhesión e inhibición del contacto de célula a célula, señalización de células, protección frente a la degradación proteólica y otros procesos biológicos.
Características destacadas:
  • Alta recuperación: recuperación equivalente o mayor de glicoproteína que los kits y resinas de lectina de otros proveedores
  • Rápidos: purificación rápida de glicoproteínas en menos de una hora
  • Versátiles: aísle varios tipos de muestras; por ejemplo, suero humano y lisado celular
  • Robustos: la lectina no se filtra de la resina al procesar la muestra
  • Prácticos: los kits completos incluyen resinas de lectina y columnas de centrifugación con todos los reactivos necesarios
  • Compatibles con ensayos de proteínas basados en Bradford: no se requiere diálisis o precipitación de proteínas de las glicoproteínas recuperadas antes del ensayo de proteínas
Incluye:
Resina de agarosa granulada ConA o WGA (1,1 ml), tampón de unión/lavado, tampón de elución, columnas de centrifugación para microcentrífugas y accesorios.
Especificaciones
Especificaciones
Kit de aislamiento de glicoproteínas Pierce, ConA
Pierce™
Glucoproteína
Lectina
Kit, microcentrífuga, columna de centrifugación
Suficiente para: Aislamiento de glicoproteínas con fuerte afinidad por ConA a partir de 10 muestras de hasta 640 µl (1 a 1,5 mg de proteína total) cada una
• Resina de lectina ConA, 1,1 ml
• Tampón de unión/lavado (5x), 6,5 ml
• Tampón de elución, 5 ml
• 10 columnas de centrifugación
• 20 tubos de recogida
Almacenar a 4 °C.
1 kit
Kit de aislamiento de glicoproteínas
10 reacciones
Afinidad, resina de agarosa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.